Imprimer
Ethyl 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1186-1G E1186-5G
TCIAE1186-1GEA 29.7 EUR
TCIAE1186-1G TCIAE1186-5G
Ethyl 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoate
Formule: C₁₅H₂₂O₆
Numéro MDL: MFCD01935284
Numéro CAS: 183322-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1954ff4995541de5917269d0979d87dafa31f58d&vid=1954ff4995541de5917269d0979d87dafa31f58d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C