Imprimer
Ethyl potassium oxalate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Potassium 2-ethoxy-2-oxoacetate
E1184-5G E1184-25G
TCIAE1184-5GEA 81.4 EUR
TCIAE1184-5G TCIAE1184-25G
Ethyl potassium oxalate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl potassium oxalate
Formule: C₄H₅KO₄
MW: 156.178 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045861
Numéro CAS: 1906-57-6
EINECS: 217-606-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %