Imprimer
Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
E1179-5G E1179-25G
TCIAE1179-5GEA 38.5 EUR
TCIAE1179-5G TCIAE1179-25G
Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00087563
Numéro CAS: 51145-57-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %