Imprimer
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,5-Dimethoxyphenylacetylene
E1175-200MG E1175-1G
TCIAE1175-200MGEA 39.6 EUR
TCIAE1175-200MG TCIAE1175-1G
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (par GC)
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Numéro MDL: MFCD03839985
Numéro CAS: 171290-52-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C