4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
E1173-1G
E1173-5G
TCIAE1173-1GEA
42.9
EUR
TCIAE1173-1G
TCIAE1173-5G
4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Formule:
C₉H₁₃BO₃ |
Numéro MDL:
MFCD04115659 Numéro CAS: 313545-31-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |