Imprimer
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E1169-1G E1169-5G
TCIAE1169-1GEA 147 EUR
TCIAE1169-1G TCIAE1169-5G
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene ≥96.0% (par GC)
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene
Formule: C₈H₄F₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093726
Numéro CAS: 302912-34-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %