Imprimer
4-Cyanobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E1167-5G E1167-25G
TCIAE1167-5GEA 39.6 EUR
TCIAE1167-5G TCIAE1167-25G
4-Cyanobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4-Cyanobenzoate d'éthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00001824
Numéro CAS: 7153-22-2
EINECS: 230-500-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C