4,4'-(Ethyne-1,2-diyl)diphthalic anhydride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
5,5'-(Ethyne-1,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione)
E1164-5G
E1164-25G
TCIAE1164-5GEA
49.5
EUR
TCIAE1164-5G
TCIAE1164-25G
4,4'-(Ethyne-1,2-diyl)diphthalic anhydride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,4'-(Ethyne-1,2-diyl)diphthalic anhydride
Formule:
C₁₈H₆O₆ |
Numéro MDL:
MFCD28976167 Numéro CAS: 129808-00-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Morpholine Method) | min. 98.0 % |