Imprimer
4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
E1158-5G E1158-25G
TCIAE1158-5GEA 126 EUR
TCIAE1158-5G TCIAE1158-25G
4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formule: C₂₃H₂₈F₂O
Numéro MDL: MFCD18451991
Numéro CAS: 189750-98-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Mesomorphic range 77.0 to 175.0 deg-C