trans,trans-4-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(trans,trans)-4-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane), trans,trans-4-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl
E1157-1G
E1157-5G
TCIAE1157-1GEA
52.8
EUR
TCIAE1157-1G
TCIAE1157-5G
trans,trans-4-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Formule:
C₂₃H₃₄F₂O |
Numéro MDL:
MFCD18433524 Numéro CAS: 123560-48-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 81.0 deg-C |
Mesomorphic range | 78.0 to 84.0 deg-C |