Imprimer
trans,trans-4'-Ethyl-4-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans(trans)-4-Ethyl-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,1'-bi(cyclohexane)
E1156-5G E1156-25G
TCIAE1156-5GEA 60.5 EUR
TCIAE1156-5G TCIAE1156-25G
trans,trans-4'-Ethyl-4-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4'-Ethyl-4-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl
Formule: C₂₀H₂₇F₃
MW: 324.43 g/mol
Numéro MDL: MFCD12911825
Numéro CAS: 139215-80-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
Mesomorphic range 71.0 to 77.0 deg-C