Imprimer
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate, Ethyl 4-(Trifluoromethyl)phenylacetate, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid ethyl ester
E1152-1G E1152-5G
TCIAE1152-1GEA 88 EUR
TCIAE1152-1G TCIAE1152-5G
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₂
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD07779351
Numéro CAS: 721-63-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C