Ethyl 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid Ethyl ester, Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
E1147-1G
E1147-5G
TCIAE1147-1GEA
33
EUR
TCIAE1147-1G
TCIAE1147-5G
Ethyl 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylate
Formule:
C₁₆H₁₅F₂NO₄ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD05864419 Numéro CAS: 112811-71-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 183.0 to 187.0 deg-C |