Imprimer
Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
E1142-1G E1142-5G
TCIAE1142-1GEA 41.8 EUR
TCIAE1142-1G TCIAE1142-5G
Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217.2206 g/mol
Point de fusion: 271°C
Numéro MDL: MFCD00173406
Numéro CAS: 26892-90-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %