Imprimer
4-Ethynyl-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Ethynylbiphenyl, 4-Biphenylacetylene
E1141-1G E1141-5G
TCIAE1141-1GEA 46.2 EUR
TCIAE1141-1G TCIAE1141-5G
4-Ethynyl-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Ethynyl-1,1'-biphenyl
Formule: C₁₄H₁₀
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00102191
Numéro CAS: 29079-00-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C