Imprimer
Ethoxy(pentafluoro)cyclotriphosphazene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E1140-1G E1140-5G
TCIAE1140-1GEA 68.2 EUR
TCIAE1140-1G TCIAE1140-5G
Ethoxy(pentafluoro)cyclotriphosphazene ≥98.0% (par GC)
Ethoxy(pentafluoro)cyclotriphosphazene
Formule: C₂H₅F₅N₃OP₃
Point d'ébullition: 42°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28386107
Numéro CAS: 33027-66-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %