Ethylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethane, Ethylboronic acid Pinacol ester
E1116-1G
E1116-5G
TCIAE1116-1GEA
41.8
EUR
TCIAE1116-1G
TCIAE1116-5G
Ethylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Ethylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₈H₁₇BO₂ MW: 156.03 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD19441153 Numéro CAS: 82954-89-0 ONU: 3272 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |