Imprimer
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate
E1111-1G E1111-5G
TCIAE1111-1GEA 27.5 EUR
TCIAE1111-1G TCIAE1111-5G
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₇BrO₂S
MW: 235.10 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD02683089
Numéro CAS: 5751-83-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %