Imprimer
2-Amino-4-méthyl-3-thénoate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
E1103-1G E1103-5G
TCIAE1103-1GEA 29.7 EUR
TCIAE1103-1G TCIAE1103-5G
2-Amino-4-méthyl-3-thénoate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-méthyl-3-thénoate d'éthyle
Formule: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051669
Numéro CAS: 43088-42-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C