Imprimer
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
E1100-1G E1100-5G
TCIAE1100-1GEA 22 EUR
TCIAE1100-1G TCIAE1100-5G
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154.165 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052514
Numéro CAS: 4027-57-0
EINECS: 223-702-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C