Imprimer
Ethyl 4-Fluorocinnamate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Fluorocinnamic acid ethyl ester, Ethyl (2E)-3-(4-fluorophenyl)acrylate
E1099-1G E1099-5G
TCIAE1099-1GEA 145 EUR
TCIAE1099-1G TCIAE1099-5G
Ethyl 4-Fluorocinnamate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 4-Fluorocinnamate
Formule: C₁₁H₁₁FO₂
MW: 194.21 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02252626
Numéro CAS: 352-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3cf8fa31801a9f720f7d5e7603f13d34a945e9a&vid=e667e261b6136f585187ba4a6e62b1d12abe3fff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %