Imprimer
Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-Thiophenecarboxylate, 3-Thiophenecarboxylic acid ethyl ester
E1082-1G E1082-5G
TCIAE1082-1GEA 25.3 EUR
TCIAE1082-1G TCIAE1082-5G
Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Ethyl thiophene-3-carboxylate
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156.20 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD02179226
Numéro CAS: 5751-80-4
EINECS: 227-275-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %