Imprimer
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-(thiophen-2-yl)propanoate, 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionic acid Ethyl ester
E1073-200MG E1073-1G
TCIAE1073-200MGEA 26.4 EUR
TCIAE1073-200MG TCIAE1073-1G
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate
Formule: C₉H₁₀O₃S
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00542649
Numéro CAS: 13669-10-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %