Imprimer
Ethylamine hydroiodide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E1045-1G E1045-5G
TCIAE1045-1GEA 57.2 EUR
TCIAE1045-1G TCIAE1045-5G
Ethylamine hydroiodide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Ethylamine hydroiodide
Formule: C₂H₇N
Numéro CAS: 506-58-1
Merck Index: 14,03762
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C