Imprimer
Ethyl 4-Bromo-3-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 4-bromo-3-methylbenzoate, 4-Bromo-m-toluic acid Ethyl ester, 4-Bromo-3-methylbenzoic acid Ethyl ester, Ethyl 4-Bromo-m-toluate
E1036-5G E1036-25G
TCIAE1036-5GEA 47.3 EUR
TCIAE1036-5G TCIAE1036-25G
Ethyl 4-Bromo-3-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 4-Bromo-3-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243.10 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Numéro MDL: MFCD00673007
Numéro CAS: 160313-69-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %