Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-Fluoroindole-2-carboxylate, 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester
E1035-1G
E1035-5G
TCIAE1035-1GEA
80.3
EUR
TCIAE1035-1G
TCIAE1035-5G
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formule:
C₁₁H₁₀FNO₂ MW: 207.21 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00152076 Numéro CAS: 348-36-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |