Imprimer
(4-Hydroxyphényl)acétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
E1034-5G E1034-25G
TCIAE1034-5GEA 37.4 EUR
TCIAE1034-5G TCIAE1034-25G
(4-Hydroxyphényl)acétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
(4-Hydroxyphényl)acétate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00016491
Numéro CAS: 17138-28-2
EINECS: 241-197-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %