Ethyl 3-[3-Amino-4-(methylamino)-N-(2-pyridyl)benzamido]propionate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Ethyl 3-(3-amino-4-(methylamino)-N-(pyridin-2-yl)benzamido)propanoate, 3-[3-Amino-4-(methylamino)-N-(2-pyridyl)benzamido]propionic Acid Ethyl Ester
E1033-1G
E1033-5G
TCIAE1033-1GEA
19.8
EUR
TCIAE1033-1G
TCIAE1033-5G
Ethyl 3-[3-Amino-4-(methylamino)-N-(2-pyridyl)benzamido]propionate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethyl-3-[3-amino-4-(methylamino)-N-(2-pyridyl)benzamido]propionate
Formule:
C₁₈H₂₂N₄O₃ MW: 342.40 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09833624 Numéro CAS: 212322-56-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 108.0 deg-C |