Imprimer
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate, Ethyl isonicotinoylacetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
E1032-1G E1032-5G
TCIAE1032-1GEA 29.7 EUR
TCIAE1032-1G TCIAE1032-5G
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.20 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Numéro MDL: MFCD00094021
Numéro CAS: 26377-17-3
EINECS: 247-635-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C