Imprimer
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E1020-5G E1020-25G
TCIAE1020-5GEA 178 EUR
TCIAE1020-5G TCIAE1020-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether ≥98.0% (par GC)
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether
Formule: C₅H₆F₆O
Point d'ébullition: 65°C
Numéro MDL: MFCD00236122
Numéro CAS: 380-34-7
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %