Imprimer
Enalapril maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
E1010-1G E1010-5G
TCIAE1010-1GEA 44 EUR
TCIAE1010-1G TCIAE1010-5G
Enalapril maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Enalapril maleate
Formule: C₂₀H₂₈N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00133304
Numéro CAS: 76095-16-4
EINECS: 278-375-7
Merck Index: 14,03567
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -43.0 deg (C=1, MeOH)