Ethyl (Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl (Z)-2-Amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetate, (Z)-2-Amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic acid Ethyl ester, (Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetic acid Ethyl ester
E0990-5G
E0990-25G
TCIAE0990-5GEA
40.7
EUR
TCIAE0990-5G
TCIAE0990-25G
Ethyl (Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethyl (Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetate
Formule:
C₈H₁₁N₃O₃S MW: 229.25 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00071532 Numéro CAS: 64485-88-7 EINECS: 264-912-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 162.0 to 166.0 deg-C |