1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1-tert-Butoxycarbonyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-Boc-4-oxo-3-piperidinecarboxylate, Ethyl 1-tert-Butoxycarbonyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate, 1-Boc-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone, 1-tert-Butyl 3-ethyl 4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate, 1-Boc-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone
Formule:
C₁₃H₂₁NO₅ MW: 271.3100 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD01862189 Numéro CAS: 98977-34-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 62.0 to 66.0 deg-C |