Ethyl 2-Bromoisovalerate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2-Bromoisovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Bromo-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutyrate
E0969-25G
E0969-5G
TCIAE0969-25GEA
99
EUR
TCIAE0969-25G
TCIAE0969-5G
Ethyl 2-Bromoisovalerate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-bromoisovalerate
Formule:
C₇H₁₃BrO₂ Point d'ébullition: 186°C Point d'éclair: 65°C |
Numéro MDL:
MFCD00026855 Numéro CAS: 609-12-1 EINECS: 210-178-3 ONU: 3265 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |