Imprimer
Ethyl pyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
E0965-1G E0965-5G
TCIAE0965-1GEA 37.4 EUR
TCIAE0965-1G TCIAE0965-5G
Ethyl pyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159643
Numéro CAS: 5932-27-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C