Imprimer
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Vinyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, 4-Vinyl-1,2-epoxycyclohexane
E0956-25ML E0956-250ML
TCIAE0956-25MLEA 19.8 EUR
TCIAE0956-25ML TCIAE0956-250ML
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₂O
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: -100°C
Point d'éclair: 58°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022356
Numéro CAS: 106-86-5
EINECS: 203-436-1
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)