Imprimer
Indole-3-carboxylate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1H-indole-3-carboxylate
E0955-1G E0955-5G
TCIAE0955-1GEA 26.4 EUR
TCIAE0955-1G TCIAE0955-5G
Indole-3-carboxylate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Indole-3-carboxylate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00228454
Numéro CAS: 776-41-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C