Imprimer
1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0954-5G E0954-25G
TCIAE0954-5GEA 46.2 EUR
TCIAE0954-5G TCIAE0954-25G
1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester ≥98.0% (par GC)
1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
Numéro MDL: MFCD04116274
Numéro CAS: 130250-54-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C