Imprimer
Emedastine difumarate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-1H-benzo[d]imidazole difumarate, 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-methyl-1-homopiperazinyl)benzimidazole Difumarate
E0936-200MG E0936-1G
TCIAE0936-200MGEA 153 EUR
TCIAE0936-200MG TCIAE0936-1G
Emedastine difumarate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Emedastine difumarate
Formule: C₁₇H₂₆N₄O
Numéro MDL: MFCD00923844
Numéro CAS: 87233-62-3
Merck Index: 14,03557
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C