Imprimer
Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate, 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetic Acid Ethyl Ester
E0929-25G E0929-100G E0929-500G
TCIAE0929-25GEA 18.7 EUR
TCIAE0929-25G TCIAE0929-100G TCIAE0929-500G
Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
Formule: C₈H₁₄O₄
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00152488
Numéro CAS: 6413-10-1
EINECS: 229-114-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %