Imprimer
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoate, 2-(3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
E0928-5G E0928-25G
TCIAE0928-5GEA 77 EUR
TCIAE0928-5G TCIAE0928-25G
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
Formule: C₁₃H₁₆O₅
MW: 252.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD08704233
Numéro CAS: 99469-99-5
EINECS: 427-630-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C