Imprimer
Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-bromoindole-2-carboxylate, Ethyl 3-Bromoindole-2-carboxylate, 3-Bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-1H-indole-2-carboxylate
E0927-5G E0927-1G
TCIAE0927-5GEA 141 EUR
TCIAE0927-5G TCIAE0927-1G
Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
Numéro MDL: MFCD02071793
Numéro CAS: 91348-45-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C