(5R)-5-[(1S)-1,2-Dihydroxyéthyl]-4-éthoxy-3-hydroxy-2(5H)-furanone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
E0926-5G
E0926-25G
TCIAE0926-5GEA
58.3
EUR
TCIAE0926-5G
TCIAE0926-25G
(5R)-5-[(1S)-1,2-Dihydroxyéthyl]-4-éthoxy-3-hydroxy-2(5H)-furanone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(5R)-5-[(1S)-1,2-Dihydroxyéthyl]-4-éthoxy-3-hydroxy-2(5H)-furanone
Formule:
C₈H₁₂O₆ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09261382 Numéro CAS: 86404-04-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 112.0 to 116.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +45.0 to +49.0 deg (C=1、MeOH) |