Imprimer
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(6-cyano-2-methyl-7-oxo-4,8-dioxa-2,5-diazadec-5-en-3-ylidene)-N-methylmethanaminium tetrafluoroborate, TOTU
E0916-5G E0916-1G
TCIAE0916-5GEA 55 EUR
TCIAE0916-5G TCIAE0916-1G
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Formule: C₁₀H₁₇BF₄N₄O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192127
Numéro CAS: 136849-72-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C