Imprimer
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0910-1G E0910-5G
TCIAE0910-1GEA 27.5 EUR
TCIAE0910-1G TCIAE0910-5G
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00641330
Numéro CAS: 39786-35-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C