Imprimer
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
E0900-5G E0900-25G E0900-1G
TCIAE0900-5GEA 48.4 EUR
TCIAE0900-5G TCIAE0900-25G TCIAE0900-1G
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236.08 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788564
Numéro CAS: 100367-77-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C