Imprimer
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
E0891-1G E0891-5G
TCIAE0891-1GEA 46.2 EUR
TCIAE0891-1G TCIAE0891-5G
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236.08 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Numéro MDL: MFCD00463837
Numéro CAS: 41731-83-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %