Imprimer
(-)-Epicatechin gallate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate, (-)-cis-3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavane 3-Gallate
E0890-100MG E0890-20MG
TCIAE0890-100MGEA 385 EUR
TCIAE0890-100MG TCIAE0890-20MG
(-)-Epicatechin gallate ≥98.0% (par HPLC)
(-)-Epicatechin gallate
Formule: C₂₂H₁₈O₁₀
Point de fusion: 255°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075936
Numéro CAS: 1257-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -175.0 to -185.0 deg (C=1, EtOH)