Imprimer
Acétate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-3-methylimidazolium Acetate
E0883-5G E0883-25G
TCIAE0883-5GEA 49.5 EUR
TCIAE0883-5G TCIAE0883-25G
Acétate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acétate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₈H₁₄N₂O₂
Point d'éclair: 164°C
Numéro MDL: MFCD06798186
Numéro CAS: 143314-17-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0960 to 1.1060
Refractive index n20/D 1.4940 to 1.5040