Ethyl-1H-tetrazole-5-acetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
E0859-25G
E0859-5G
TCIAE0859-25GEA
360
EUR
TCIAE0859-25G
TCIAE0859-5G
Ethyl-1H-tetrazole-5-acetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethyl-1H-tetrazole-5-acetate
Formule:
C₅H₈N₄O₂ |
Numéro MDL:
MFCD00274213 Numéro CAS: 13616-37-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | gt. 126.0 to 130.0 deg-C |